Trifluorure de lanthane, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13663.30EA 672 EUR InStock
13663.30 13663.18
Trifluorure de lanthane, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure de lanthane
Formule: F₃La
MW: 195,9 g/mol
Point d'ébullition: ∼2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1493 °C
Densité: 5,936
Numéro MDL: MFCD00011073
Numéro CAS: 13709-38-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité