Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluorure de lanthane, Qualité optique

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

14061.06EA 96.5 EUR InStock
14061.06 14061.03
Trifluorure de lanthane, Qualité optique
Trifluorure de lanthane


Formule: F₃La
MW: 195,9 g/mol
Point d'ébullition: ∼2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1493 °C
Densité: 5,936
Numéro MDL: MFCD00011073
Numéro CAS: 13709-38-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité