Trifluorure de lanthane, Patinal®
Fournisseur: Merck
1.01129.1000EA 0 EUR InStock
1.01129.1000 1.01129.0100
Trifluorure de lanthane, Patinal®
Trifluorure de lanthane
Formule: F₃La
MW: 195,9 g/mol
Point d'ébullition: ∼2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1491,85…1507.85 °C
Densité: 5,936 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011073
Numéro CAS: 13709-38-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité