Trifluorure de praséodyme, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13658.14EA 146 EUR InStock
13658.14
Trifluorure de praséodyme, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure de praséodyme
Formule: F₃Pr
MW: 197,9 g/mol
Point de fusion: 1395 °C
Densité: 6,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016287
Numéro CAS: 13709-46-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité