Trifluorure de praséodyme
007228-10G 007228-50G 007228-100G
FLUO007228-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007228-10G FLUO007228-50G FLUO007228-100G
Trifluorure de praséodyme
Trifluorure de praséodyme
Formule: F₃Pr
MW: 197,9 g/mol
Point de fusion: 1395 °C
Densité: 6.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016287
Numéro CAS: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité