Oxyde de praseodyme (III,IV) 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Praséodyme (III,IV) oxyde
ACRO194620500EA 93.4 EUR InStock
ACRO194620500
Oxyde de praseodyme (III,IV) 99.9% (sur base traces de métaux)
Oxyde de praseodyme (III,IV)
Formule: O₁₁Pr₆
MW: 1021,44 g/mol
Point de fusion: 2012…2072 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011178
Numéro CAS: 12037-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to dark brown to black Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité