Bromure d'argent ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Argentous bromide
11425.06 11425.14 11425.22
11425.06EA 46.3 EUR InStock
11425.06 11425.14 11425.22
Bromure d'argent ≥99.5%
Bromure d'argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7785-23-1 Molecular Formula: AgBr Formula Weight: 187.78 Physical Form: Powder Density: 6.47 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 432° Solubility: Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol and acids. Partially soluble in ammonia Merck Reference: 14,8506 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003398
Formule: AgBr
MW: 187,77 g/mol
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 432 °C
Densité: 6.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003398
Numéro CAS: 7785-23-1
EINECS: 232-076-8
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8506
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité