Bromure d'argent ≥99.998% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Argentous bromide
12110.06 12110.14 12110.22
12110.06EA 125 EUR InStock
12110.06 12110.14 12110.22
Bromure d'argent ≥99.998% (base métaux), Premion®
Bromure d'argent
Purity: 99.998% CAS No.: 7785-23-1 Molecular Formula: AgBr Formula Weight: 187.78 Physical Form: Crystalline Density: 6.47 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 432° Merck Reference: 14,8506 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003398
Formule: AgBr
MW: 187,77 g/mol
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 432 °C
Densité: 6.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003398
Numéro CAS: 7785-23-1
EINECS: 232-076-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8506
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité