Argent chlorure, ultra sec ≥99.997% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ampouled under argon
35715.03 35715.06
35715.03EA 204 EUR InStock
35715.03 35715.06
Argent chlorure, ultra sec ≥99.997% (base métaux)
Silver chloride
Purity: 99.997% CAS No.: 7783-90-6 Molecular Formula: AgCl Formula Weight: 143.32 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.56 Refractive Index: 2.071 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 455° Boiling Point: 1550° Merck Reference: 14,8509 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003399
Formule: AgCl
MW: 143,32 g/mol
Point d'ébullition: 1550 °C
Point de fusion: 455 °C
Densité: 5.56
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003399
Numéro CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8509
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité