Fluorure d'argent 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Argent fluorure
ACRO210450050EA 121 EUR InStock
ACRO210450050 ACRO210450250
Fluorure d'argent 99+%
Fluorure d'argent
Formule: AgF
MW: 126,87 g/mol
Point d'ébullition: 1150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 435 °C
Densité: 5,85 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003410
Numéro CAS: 7775-41-9
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08657
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown-yellow to rust brown Powder
Assay ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité