Argent nitrate 99.85% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO197681000EA 434 EUR InStock
ACRO197681000 ACRO197680025 ACRO197685000 ACRO197680250 ACRO197680050
Argent nitrate 99.85% pour analyses
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 212 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 1493
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08661
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.1 % (1 g, 70°C, 2 h)
Titration with HCl ≥99.80 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité