Argent nitrate ≥99.9995% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10858.06 10858.14 10858.22
10858.06EA 73.8 EUR InStock
10858.06 10858.14 10858.22
Argent nitrate ≥99.9995% (base métaux), Premion®
Argent nitrate
Purity: 99.9995% CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.352 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 212° Merck Reference: 14,8518 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003414
Formule: AgNO₃
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212 °C
Densité: 4.352
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,I
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 14,8518
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité