Argent nitrate ≥99.995% (base métaux) Ag ≥ 63%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
43087.22 43087.14 43087.06
43087.22EA 454 EUR InStock
43087.22 43087.14 43087.06
Argent nitrate ≥99.995% (base métaux) Ag ≥ 63%, Premion®
Argent nitrate
Purity: 99.995% CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.352 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 212° Merck Reference: 14,8518 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003414
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212 °C
Densité: 4.352
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,I
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 14,8518
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité