Argent nitrate 99.8-100.5%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
10220-1KG 10220-500G 10220-100G 10220-50G
10220-1KGEA 3730 EUR InStock
10220-1KG 10220-500G 10220-100G 10220-50G
Argent nitrate 99.8-100.5%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212 °C
Densité: 4.350 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1493
ADR: 5.1,II
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.8 - 100.5 %
Acid. or alk. react. impurities complying
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) Max. 0.03 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Al, Pb, Bi and Cu ions complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
Vapor Density 5.8 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité