Argent nitrate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.1000
1.01512.0025EA 315 EUR InStock
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.1000
Argent nitrate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Argent nitrate
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formule: AgNO₃
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1493
ADR: 5.1,II
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2160 g/l (20 °C)
Melting Point 212 °C
Molar Mass 169.87 g/mol
Bulk Density 2350 kg/m3
Boiling Point 444 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.35 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 - 6.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité