Argent nitrate 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
21572.188EA 482 EUR InStock
21572.188 21572.235 21572.133 21572.292
Argent nitrate 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1493
ADR: 5.1,II
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.8 - 100.5 %
Clarity of solution Passes test ACS
Free acid Passes test ACS
Identification (Ag) Passes test Ph.Eur.
Identification (NO3) Passes test Ph.Eur.
Solution in water Passes test
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Acidity or alkalinity Passes test Ph.Eur.
Aluminium, lead, copper and bismuth Passes test Ph.Eur.
Foreign salts ≤ 0.3 %
Insolubility in water ≤ 50 ppm
Not precipitated by HCl (as SO4) ≤ 100 ppm
Cl (Chloride) ≤ 5 ppm
SO4 (Sulphate) ≤ 20 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Cu (Copper) ≤ 2 ppm
Fe (Iron) ≤ 2 ppm
K (Potassium) ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 5 ppm
Mn (Manganese) ≤ 5 ppm
Ni (Nickel) ≤ 5 ppm
Pb (Lead) ≤ 10 ppm
Zn (Zinc) ≤ 1 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité