Argent nitrate 99-100.5% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
83517.180EA 686 EUR InStock
83517.180
Argent nitrate 99-100.5% Ph. Eur.
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 1493
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08661
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99 - 100.5 %
Appearance Colourless crystals
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Foreign salts Max. 0.3 %
Aluminium, lead, copper and bismuth Passes test
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité