Argent nitrate
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
7908.1 7908.2 7908.3
ROTH7908.1EA 143.5 EUR InStock
ROTH7908.1 ROTH7908.2 ROTH7908.3
Argent nitrate
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1493
ADR: 5.1,II
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité