Argent(II) oxyde ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Argent oxyde
11407.36EA 1420 EUR InStock
11407.36 11407.14 11407.22
Argent(II) oxyde ≥99% (base métaux)
Argent(II) oxyde
Polishing glass, Colouring glass yellow, catalyst, purifying drinking water, lab reagent
Formule: Ag₂O
MW: 231,74 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Densité: 7,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003404
Numéro CAS: 20667-12-3
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08665
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité