L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Argent(II) oxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
MQ300
1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 186 EUR InStock
1.19208.0025 1.19208.0100
Argent(II) oxyde, Supelco®
Argent(II) oxyde
Formule: Ag₂O
MW: 231.74 g/mol
Point de fusion: 800…830 °C
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003404
Numéro CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
ONU: 3085
ADR: 5.1 (8)
Merck Index: 12,08665
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité