Argent(II) oxyde ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Argent oxyde
21584.134EA 105 EUR InStock
21584.134
Argent(II) oxyde ≥99%, TECHNICAL
Argent(II) oxyde
Formule: Ag₂O
MW: 231,74 g/mol
Point de fusion: 800…830 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003404
Numéro CAS: 20667-12-3
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08665
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité