Silver perrhenate ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44480.06EA 286 EUR InStock
44480.06 44480.03
Silver perrhenate ≥99.99% (base métaux)
Silver perrhenate
Formule: AgO₄Re
MW: 358,07 g/mol
Point de fusion: 430 °C
Densité: 7,05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014144
Numéro CAS: 20654-56-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité