Arséniure de cadmium (II) ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
22773.09EA 180 EUR InStock
22773.09
Arséniure de cadmium (II) ≥99% (base métaux)
Arséniure de cadmium (II)
Formule: As₂Cd₃
MW: 487,07 g/mol
Point de fusion: 715 °C
Densité: 3,031
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049723
Numéro CAS: 12006-15-4
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité