Arséniure de zinc (II) ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diarséniure de trizinc
35660.03EA 43.4 EUR InStock
35660.03 35660.06
Arséniure de zinc (II) ≥99.999% (base métaux)
Arséniure de zinc (II)
Formule: As₂Zn₃
MW: 346,01 g/mol
Point de fusion: 1015 °C
Densité: 5,528
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049629
Numéro CAS: 12006-40-5
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité