Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Arséniure de zinc (VI) ≥99.999% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diarséniure de zinc

36189.09EA 442 EUR InStock
36189.09 36189.04
Arséniure de zinc (VI) ≥99.999% (base métaux)
Arséniure de zinc (VI)


Formule: As₂Zn
MW: 215,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151429
Numéro CAS: 12044-55-2
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité