Zinc oxyde 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
315790250 315791000
ACRO315790250EA 141 EUR InStock
ACRO315790250 ACRO315791000
Zinc oxyde 99.999% (sur base traces de métaux)
Zinc oxyde
Formule: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.6 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité