Zinc oxyde ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
422740010 422740051 422741000 422745000
ACRO422740010EA 89.2 EUR InStock
ACRO422740010 ACRO422740051 ACRO422741000 ACRO422745000
Zinc oxyde ACS
Zinc oxyde
Formule: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.6 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Alkalinity passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute H2SO4)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité