Zinc oxyde ≥99.9% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41126.KSEA 1240 EUR InStock
41126.KS
Zinc oxyde ≥99.9% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Zinc oxyde
Formule: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,10200
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité