Zinc oxyde ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
87812.18 87812.30
87812.18EA 36.8 EUR InStock
87812.18 87812.30
Zinc oxyde ≥99.99% (base métaux)
Zinc oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: Powder Density: 5.606 Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.606
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité