Zinc oxyde ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
29211.298EA 101 EUR InStock
29211.298 29211.460
Zinc oxyde ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Zinc oxyde
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in diluted HCl Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 15 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité