Peroxyde de zinc (∼50% ZnO₂)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39635.22 39635.36
39635.22EA 39.7 EUR InStock
39635.22 39635.36
Peroxyde de zinc (∼50% ZnO₂)
Peroxyde de zinc
CAS No.: 1314-22-3 Molecular Formula: ZnO2 Formula Weight: 97.38 Physical Form: Powder, remainder ZnO Odour: Odourless Melting Point: 150° dec. UN No.: 1516 MDL No.: MFCD00137469
Curing agent, rubber accelerator
Formule: O₂Zn
Point de fusion: >150 °C (dec.)
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137469
Numéro CAS: 1314-22-3
EINECS: 215-226-7
ONU: 1516
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10149
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité