Séléniure de cadmium ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11057.18EA 483 EUR InStock
11057.18
Séléniure de cadmium ≥99.995% (base métaux)
Séléniure de cadmium
Formule: CdSe
MW: 191,37 g/mol
Point de fusion: >1350 °C
Densité: 5,81
Numéro MDL: MFCD00010917
Numéro CAS: 1306-24-7
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1626
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité