Séléniure de cadmium ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cadmium (II) selenide
36323.06 36323.14 36323.22
36323.06EA 74.2 EUR InStock
36323.06 36323.14 36323.22
Séléniure de cadmium ≥99.995% (base métaux)
Séléniure de cadmium
Purity: 99.995% CAS No.: 1306-24-7 Molecular Formula: CdSe Formula Weight: 191.36 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 5.81 Appearance: Brown-red to black Odour: Odourless Melting Point: 1350° Merck Reference: 14,1626 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010917
Vacuum deposition
Formule: CdSe
MW: 191,37 g/mol
Point de fusion: >1350 °C
Densité: 5.81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010917
Numéro CAS: 1306-24-7
EINECS: 215-148-3
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1626
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité