Tellurure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
45457.06EA 60.9 EUR InStock
45457.06 45457.03 45457.14
Tellurure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Tellurure de cadmium
Formule: CdTe
MW: 240,01 g/mol
Point de fusion: 1041 °C
Densité: 6,20
Numéro MDL: MFCD00015998
Numéro CAS: 1306-25-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1629
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité