Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tellurure de mercure ≥99% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific

88244.06EA 273 EUR InStock
88244.06 88244.14
Tellurure de mercure ≥99% (base métaux)
Tellurure de mercure


Formule: HgTe
MW: 328,19 g/mol
Point de fusion: 673 °C
Densité: 8,63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016133
Numéro CAS: 12068-90-5
ONU: 2025
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité