Tellurure de zinc ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44412.06 44412.14
44412.06EA 62.7 EUR InStock
44412.06 44412.14
Tellurure de zinc ≥99.99% (base métaux)
Tellurure de zinc
Purity: 99.99% CAS No.: 1315-11-3 Molecular Formula: ZnTe Formula Weight: 192.97 Physical Form: -140 Mesh Powder Density: 5.9 Refractive Index: 3.56 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 1240° Merck Reference: 14,10162 MDL No.: MFCD00043079
Formule: TeZn
MW: 192,99 g/mol
Point de fusion: 1240 °C
Densité: 5.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043079
Numéro CAS: 1315-11-3
EINECS: 215-260-2
Merck Index: 14,10162
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité