Tétrafluorure de zirconium
Synonyms: Zirconium (IV) fluoride
007787.25G 007787-100G
FLUO007787.25GEA 0 EUR InStock
FLUO007787.25G FLUO007787-100G
Tétrafluorure de zirconium
Tétrafluorure de zirconium
Formule: F₄Zr
MW: 167,22 g/mol
Densité: 4.43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011307
Numéro CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10308
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité