Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraiodure de zirconium ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

17400.14EA 668 EUR InStock
17400.14
Tétraiodure de zirconium ≥99%
Tétraiodure de zirconium


Formule: I₄Zr
MW: 598,84 g/mol
Point de fusion: 431 °C (subl.)
Densité: 4,85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049641
Numéro CAS: 13986-26-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10311
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité