Dioxyde de zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf) (max. 2% HfO₂)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Zirconium (IV) oxyde
11395.A1EA 271 EUR InStock
11395.A1 11395.30 11395.A7
Dioxyde de zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf) (max. 2% HfO₂)
Dioxyde de zirconium
Unstabilized: In production of piezoelectric crystals, in high-frequency induction coils, and in ceramic glazes. Stabilized: For refractory furnace linings, and in crucibles
Formule: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼5000 °C
Point de fusion: ∼2700 °C
Densité: 5,89
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
Merck Index: 14,10180
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité