Dioxyde de zirconium, Patinal®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Zirconium (IV) oxyde
1.08905.1000EA 0 EUR InStock
1.08905.1000 1.08905.0100
Dioxyde de zirconium, Patinal®
Dioxyde de zirconium
Formule: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2680 °C
Densité: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
Merck Index: 14,10180
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité