Chrome (III) oxyde ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12285.22 12285.36
12285.22EA 56.2 EUR InStock
12285.22 12285.36
Chrome (III) oxyde ≥99% (base métaux)
Chrome (III) oxyde
Purity: 99% CAS No.: 1308-38-9 Molecular Formula: Cr2O3 Formula Weight: 151.99 Physical Form: Powder Density: 5.22 Refractive Index: 2.551 Appearance: Pale to dark green Odour: Odourless Melting Point: 2435° Boiling Point: 3000° Merck Reference: 14,2234 MDL No.: MFCD00010949
Formule: Cr₂O₃
MW: 151,99 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C
Point de fusion: 2435 °C
Densité: 5.22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010949
Numéro CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 14,2234
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité