Chrome (III) oxyde, Patinal®
1.02484.0100 1.02484.1000
1.02484.0100EA 0 EUR InStock
1.02484.0100 1.02484.1000
Chrome (III) oxyde, Patinal®
Chrome (III) oxyde
Formule: Cr₂O₃
MW: 151,99 g/mol
Point d'ébullition: 4000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2435 °C
Densité: 5.22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010949
Numéro CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité