Chrome (VI) oxyde pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trioxyde de chromeAnhydride chromique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.00229.0250EA 113 EUR InStock
1.00229.0250
Chrome (VI) oxyde pour analyses, Supelco®
Chrome (VI) oxyde
Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications et les dangers, consultez le site www.vwr.com ou les catalogues de produits chimiques VWR
Formule: CrO₃
MW: 99,99 g/mol
Point de fusion: 195 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010952
Numéro CAS: 1333-82-0
ONU: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8),II
Merck Index: 13,02256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1854 g/l (20 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 99.99 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 2.7 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité