Diséléniure de tungstène ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13084.09 13084.18
13084.09EA 133 EUR InStock
13084.09 13084.18
Diséléniure de tungstène ≥99.8% (base métaux)
Diséléniure de tungstène
Purity: 99.8% CAS No.: 12067-46-8 Molecular Formula: WSe2 Formula Weight: 341.77 Physical Form: 10-20 Micron powder Density: 9.32 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00049703
Formule: Se₂W
MW: 341,76 g/mol
Densité: 9.32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049703
Numéro CAS: 12067-46-8
EINECS: 235-078-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité