Décacarbonyldirhénium, sublimé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO223990050EA 489 EUR InStock
ACRO223990050
Décacarbonyldirhénium, sublimé
Décacarbonyldirhénium
Formule: C₁₀O₁₀Re₂
MW: 652,52 g/mol
Point de fusion: 170 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011198
Numéro CAS: 14285-68-8
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green Crystals
Infrared spectrum Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité