Chloropentacarbonylrhénium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pentacarbonylchlororhenium(I), Chloropentacarbonylrhenium(I), Rhenium pentacarbonyl chloride
316310010 316310050
ACRO316310010EA 182 EUR InStock
ACRO316310010 ACRO316310050
Chloropentacarbonylrhénium 98%
Chloropentacarbonylrhénium
Formule: C₅ClO₅Re
MW: 361,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013296
Numéro CAS: 14099-01-5
EINECS: 237-948-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Elemental Analysis ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité