Tellurure de manganèse ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Manganese telluride
36389.09 36389.03
36389.09EA 449 EUR InStock
36389.09 36389.03
Tellurure de manganèse ≥99.9% (base métaux)
Tellurure de manganèse
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-88-1 Molecular Formula: MnTe + small amount MnTe2 Formula Weight: 182.54 Physical Form: 10mm & Down Lump Appearance: Dark grey MDL No.: MFCD00049487
Formule: MnTe
MW: 182,54 g/mol
Point de fusion: 1150 °C
Densité: 6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049487
Numéro CAS: 12032-88-1
EINECS: 234-782-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Total Metal Impurities 0,1% max.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité