Ditellurure de manganèse ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13134.09 13134.18
13134.09EA 117 EUR InStock
13134.09 13134.18
Ditellurure de manganèse ≥99.9% (base métaux)
Ditellurure de manganèse
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-89-2 Molecular Formula: MnTe2 Formula Weight: 310.14 Physical Form: 6mm & Down Pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064703
Formule: MnTe₂
MW: 310,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064703
Numéro CAS: 12032-89-2
EINECS: 234-783-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité