Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Arséniure de difer ≥99.5% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific

36190.09EA 324 EUR InStock
36190.09 36190.18
Arséniure de difer ≥99.5% (base métaux)
Arséniure de difer


Formule: AsFe₂
MW: 186,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151533
Numéro CAS: 12005-88-8
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité