Séléniure de cobalt ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
40224.18EA 246 EUR InStock
40224.18
Séléniure de cobalt ≥99% (base métaux)
Séléniure de cobalt
Formule: CoSe
MW: 137,89 g/mol
Point de fusion: 1055 °C
Densité: 7,650
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016020
Numéro CAS: 1307-99-9
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité